Tisk…
4-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13106-1G OR13106-250MG
APOSOR13106-1GEA 5720 CZK
APOSOR13106-1G APOSOR13106-250MG
4-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
4-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃BO₄
Bod tání: 90…94 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04115640
CAS číslo: 850568-44-4