Tisk…
1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3,5-Tris(phenylethynyl)benzene
OR13103-1G OR13103-250MG OR13103-5G
APOSOR13103-1GEA 3740 CZK
APOSOR13103-1G APOSOR13103-250MG APOSOR13103-5G
1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
Vzorec: C₃₀H₁₈
Bod tání: 141…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861404
CAS číslo: 118688-56-5