Tisk…
4-[(Piperidin-3-yl)oxy]pyridine dihydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13003-1G OR13003-250MG
APOSOR13003-1GEA 24670 CZK
APOSOR13003-1G APOSOR13003-250MG
4-[(Piperidin-3-yl)oxy]pyridine dihydrochloride 95%
4-[(Piperidin-3-yl)oxy]pyridine dihydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O·2ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117748
CAS číslo: 1171481-61-0