Tisk…
1-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12977-100MG OR12977-250MG
APOSOR12977-100MGEA 1210 CZK
APOSOR12977-100MG APOSOR12977-250MG
1-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrobromide
1-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrobromide
Vzorec: C₅H₉N₃·2BrH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117725
CAS číslo: 167298-66-0