Tisk…
[3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-[1-(Carboxymethyl)-1H-pyrazol-3-yl]toluene, 1-(Carboxymethyl)-3-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole
OR1297-250MG
APOSOR1297-250MGEA 3940 CZK
APOSOR1297-250MG
[3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
[3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₂
MW: 216,236 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665965
CAS číslo: 959573-30-9