Tisk…
2-(4-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12947-100MG OR12947-250MG
APOSOR12947-100MGEA 1450 CZK
APOSOR12947-100MG APOSOR12947-250MG
2-(4-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
2-(4-Methylphenoxy)benzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,243 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00439673
CAS číslo: 21905-69-1