Tisk…
2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(o-Tolyloxy)benzoic acid
OR12944-1G OR12944-5G
APOSOR12944-1GEA 14390 CZK
APOSOR12944-1G APOSOR12944-5G
2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228.243 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00439674
CAS číslo: 6325-68-4