Tisk…
2-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12896-100MG OR12896-250MG OR12896-1G
APOSOR12896-100MGEA 4100 CZK
APOSOR12896-100MG APOSOR12896-250MG APOSOR12896-1G
2-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
2-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840028
CAS číslo: 887344-43-6