Tisk…
2-(Pyridin-3-yl)piperazine trihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Piperazin-2-yl)pyridine trihydrochloride
OR12885-250MG OR12885-1G
APOSOR12885-250MGEA 12200 CZK
APOSOR12885-250MG APOSOR12885-1G
2-(Pyridin-3-yl)piperazine trihydrochloride
2-(Pyridin-3-yl)piperazine trihydrochloride
Vzorec: C₉H₁₃N₃·3ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09702426
CAS číslo: 1171887-03-8