Tisk…
4-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-[(Pyridin-4-yl)methyl]piperidine dihydrochloride
OR12880-250MG OR12880-500MG
APOSOR12880-250MGEA 5960 CZK
APOSOR12880-250MG APOSOR12880-500MG
4-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
4-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂·2ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840136
CAS číslo: 1172465-66-5