Tisk…
3-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-[(Pyridin-3-yl)methyl]piperidine dihydrochloride
OR12879-1G OR12879-250MG
APOSOR12879-1GEA 32340 CZK
APOSOR12879-1G APOSOR12879-250MG
3-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride 95%
3-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂·2ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840135
CAS číslo: 1172053-95-0