Tisk…
4-(4-Methylbenzyl)piperidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-[(Piperidin-4-yl)methyl]toluene hydrochloride
OR12875-1G OR12875-250MG
APOSOR12875-1GEA 9260 CZK
APOSOR12875-1G APOSOR12875-250MG
4-(4-Methylbenzyl)piperidine hydrochloride
4-(4-Methylbenzyl)piperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₉N·ClH
Bod tání: 202…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840141
CAS číslo: 165110-20-3