Tisk…
4-Amino-5-cyano-2-(pyridin-3-yl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1287-1G OR1287-250MG
APOSOR1287-1GEA 5390 CZK
APOSOR1287-1G APOSOR1287-250MG
4-Amino-5-cyano-2-(pyridin-3-yl)pyrimidine
4-Amino-5-cyano-2-(pyridin-3-yl)pyrimidine
Vzorec: C₁₀H₇N₅
Bod tání: 275 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084876
CAS číslo: 175205-75-1