Tisk…
[3-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12859-1G OR12859-250MG
APOSOR12859-1GEA 24800 CZK
APOSOR12859-1G APOSOR12859-250MG
[3-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
[3-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
Vzorec: C₁₄H₁₅NO₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840098
CAS číslo: 154108-33-5