Tisk…
3,5-Dimethylisoxazole-4-yl isocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dimethyl-4-isocyanato-1,2-oxazole, 3,5-Dimethyl-4-isocyanatoisoxazole
OR1285-1G OR1285-250MG
APOSOR1285-1GEA 5590 CZK
APOSOR1285-1G APOSOR1285-250MG
3,5-Dimethylisoxazole-4-yl isocyanate 97%
3,5-Dimethylisoxazole-4-yl isocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,124 g/mol
Bod varu: 96…98 °C (15 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00119910
CAS číslo: 131825-41-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III