Tisk…
2-[(Piperidin-4-yl)oxy]pyridine dihydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-[(Pyridin-2-yl)oxy]piperidine dihydrochloride
OR12806-1G OR12806-250MG OR12806-5G
APOSOR12806-1GEA 8040 CZK
APOSOR12806-1G APOSOR12806-250MG APOSOR12806-5G
2-[(Piperidin-4-yl)oxy]pyridine dihydrochloride 98%
2-[(Piperidin-4-yl)oxy]pyridine dihydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O·2ClH
MW: 251,153 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840120
CAS číslo: 313490-36-7