Tisk…
Biphenyl-2-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Phenylbenzenesulphonyl chloride, Biphenyl-2-sulphonyl chloride
OR12793-1G OR12793-250MG
APOSOR12793-1GEA 7050 CZK
APOSOR12793-1G APOSOR12793-250MG
Biphenyl-2-sulphonyl chloride 95%
Biphenyl-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₉ClO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02246591
CAS číslo: 2688-90-6
UN: 3261
ADR: 8,III