2-Phenylmorpholine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR12786-1G
OR12786-5G
OR12786-10G
APOSOR12786-1GEA
4070
CZK
APOSOR12786-1G
APOSOR12786-5G
APOSOR12786-10G
2-Phenylmorpholine hydrochloride
2-Phenylmorpholine hydrochloride
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO·ClH Bod tání: 148…151 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03869024 CAS číslo: 23972-42-1 |