2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-(2-Amino-2-phenylethyl)morpholine, α-[(Morpholin-4-yl)methyl]benzylamine
OR12713-100MG
OR12713-1G
OR12713-250MG
APOSOR12713-100MGEA
2980
CZK
APOSOR12713-100MG
APOSOR12713-1G
APOSOR12713-250MG
2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine 95+%
2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine
Vzorec:
C₁₂H₁₈N₂O Bod varu: 130…134 °C (2 mm Hg) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01862532 CAS číslo: 38060-08-1 UN: 2735 ADR: 8,III |