Tisk…
2-(2-Chlorophenyl)-2-phenylethanesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12708-250MG OR12708-50MG
APOSOR12708-250MGEA 6950 CZK
APOSOR12708-250MG APOSOR12708-50MG
2-(2-Chlorophenyl)-2-phenylethanesulphonyl chloride
2-(2-Chlorophenyl)-2-phenylethanesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₄H₁₂Cl₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631949
CAS číslo: 885950-96-9
UN: 1759
ADR: 8,III