Tisk…
N1,N1-Dimethyl-2-phenylethane-1,2-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12706-1G OR12706-250MG
APOSOR12706-1GEA 3580 CZK
APOSOR12706-1G APOSOR12706-250MG
N1,N1-Dimethyl-2-phenylethane-1,2-diamine
N1,N1-Dimethyl-2-phenylethane-1,2-diamine
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862528
CAS číslo: 31788-88-2