Tisk…
5-(Bromoacetyl)-3-phenylisoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-1-(3-phenylisoxazol-5-yl)ethan-1-one
OR1268-1G OR1268-250MG OR1268-5G
APOSOR1268-1GEA 2070 CZK
APOSOR1268-1G APOSOR1268-250MG APOSOR1268-5G
5-(Bromoacetyl)-3-phenylisoxazole 95%
5-(Bromoacetyl)-3-phenylisoxazole
Vzorec: C₁₁H₈BrNO₂
Bod tání: 109…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173898
CAS číslo: 14731-14-7
UN: 3261
ADR: 8,III