Tisk…
4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12640-1G OR12640-250MG OR12640-50MG
APOSOR12640-1GEA 13230 CZK
APOSOR12640-1G APOSOR12640-250MG APOSOR12640-50MG
4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₂ClN·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02089431
CAS číslo: 518357-42-1