Tisk…
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12639-250MG OR12639-1G OR12639-5G
APOSOR12639-250MGEA 5630 CZK
APOSOR12639-250MG APOSOR12639-1G APOSOR12639-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)pyridine 95%
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)pyridine
Vzorec: C₆H₆BrNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14702650
CAS číslo: 1209459-93-7