Tisk…
3-Acetyl-1-methyl-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12628-1G OR12628-250MG
APOSOR12628-1GEA 13230 CZK
APOSOR12628-1G APOSOR12628-250MG
3-Acetyl-1-methyl-1H-pyrazole 95%
3-Acetyl-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04968783
CAS číslo: 137890-04-1