5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Carboxy-1-methyl-1H-pyrazol-5-ol, 3-Carboxy-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole
OR12623-1G
OR12623-250MG
APOSOR12623-1GEA
9200
CZK
APOSOR12623-1G
APOSOR12623-250MG
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₅H₆N₂O₃ MW: 142,113 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10699178 CAS číslo: 58364-97-9 |