N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
[4-(Methylamino)but-1-yl]benzene hydrochloride, 1-(Methylamino)-4-phenylbutane hydrochloride
OR12593-1G
OR12593-5G
OR12593-10G
APOSOR12593-1GEA
4530
CZK
APOSOR12593-1G
APOSOR12593-5G
APOSOR12593-10G
N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
Vzorec:
C₁₁H₁₇N·ClH MW: 199,72 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08445574 CAS číslo: 148252-36-2 |