Tisk…
3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12560-100MG OR12560-250MG OR12560-1G
APOSOR12560-100MGEA 6390 CZK
APOSOR12560-100MG APOSOR12560-250MG APOSOR12560-1G
3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₈Cl₂O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02089485
CAS číslo: 501697-55-8
UN: 1759
ADR: 8,III