[3-(4-Chlorophenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR12557-250MG
OR12557-1G
APOSOR12557-250MGEA
2360
CZK
APOSOR12557-250MG
APOSOR12557-1G
[3-(4-Chlorophenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride 95%
[3-(4-Chlorophenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
Vzorec:
C₁₃H₁₂ClNO·ClH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02089409 CAS číslo: 1171023-50-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |