Tisk…
2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12545-1G OR12545-250MG OR12545-5G
APOSOR12545-1GEA 9030 CZK
APOSOR12545-1G APOSOR12545-250MG APOSOR12545-5G
2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₅Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06202347
CAS číslo: 73568-41-9