Tisk…
Methyl trans-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: trans-3-(Methoxycarbonyl)-4-phenylpyrrolidine, [trans-4-(Methoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl]benzene
OR12541-1G OR12541-250MG OR12541-5G
APOSOR12541-1GEA 8200 CZK
APOSOR12541-1G APOSOR12541-250MG APOSOR12541-5G
Methyl trans-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylate
Methyl trans-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205,253 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862546
CAS číslo: 156469-70-4