Tisk…
1-[(tert-Butyl)oxycarbonyl]-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR12533-1G OR12533-250MG
APOSOR12533-1GEA 10350 CZK
APOSOR12533-1G APOSOR12533-250MG
1-[(tert-Butyl)oxycarbonyl]-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
1-[(tert-Butyl)oxycarbonyl]-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₆H₂₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02089475
CAS číslo: 221142-28-5