2-(2-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(Pyrrolidin-2-yl)toluene, 2-(o-Tolyl)pyrrolidine
OR12510-1G
OR12510-5G
APOSOR12510-1GEA
9530
CZK
APOSOR12510-1G
APOSOR12510-5G
2-(2-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(2-Methylphenyl)pyrrolidine
Vzorec:
C₁₁H₁₅N MW: 161,243 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02663451 CAS číslo: 129540-23-4 |