Tisk…
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Bromothien-3-yl)methanol, (4-Bromothiophen-3-yl)methanol
OR12445-1G OR12445-250MG
APOSOR12445-1GEA 7050 CZK
APOSOR12445-1G APOSOR12445-250MG
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene 97%
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene
Vzorec: C₅H₅BrOS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01859831
CAS číslo: 70260-05-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III