3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
5-[3-(Chlorosulphonyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
OR12427-250MG
OR12427-1G
APOSOR12427-250MGEA
0
CZK
APOSOR12427-250MG
APOSOR12427-1G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulphonyl chloride
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₁₀H₉ClN₂O₂S MW: 256,709 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09817501 CAS číslo: 941716-85-4 UN: 3261 ADR: 8,III |