Methyl 4-hydroxyquinazoline-7-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR12426-1G
OR12426-250MG
APOSOR12426-1GEA
1070
CZK
APOSOR12426-1G
APOSOR12426-250MG
Methyl 4-hydroxyquinazoline-7-carboxylate 97%
Methyl 4-hydroxyquinazoline-7-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₈N₂O₃ Bod tání: 252…254 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00681283 CAS číslo: 313535-84-1 |