Tisk…
4-(Pyrimidin-2-yl)benzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-[4-(Aminomethyl)phenyl]pyrimidine, [4-(Pyrimidin-2-yl)phenyl]methylamine
OR12413-1G OR12413-250MG
APOSOR12413-1GEA 19770 CZK
APOSOR12413-1G APOSOR12413-250MG
4-(Pyrimidin-2-yl)benzylamine 95%
4-(Pyrimidin-2-yl)benzylamine
Vzorec: C₁₁H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09817489
CAS číslo: 885466-44-4
UN: 3259
ADR: 8,III