Tisk…
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(4-(Chloromethyl)phenyl)-1-methyl-1H-pyrazole, 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzyl chloride
OR12394-1G OR12394-5G OR12394-10G
APOSOR12394-1GEA 2280 CZK
APOSOR12394-1G APOSOR12394-5G APOSOR12394-10G
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₁H₁₁ClN₂
Bod tání: 78…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09702351
CAS číslo: 916766-83-1
UN: 3261
ADR: 8,III