3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-(3-Carboxyphenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR12385-1G
OR12385-250MG
APOSOR12385-1GEA
10580
CZK
APOSOR12385-1G
APOSOR12385-250MG
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzoic acid 97%
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzoic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₀N₂O₂ Bod tání: 138…140 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09702398 CAS číslo: 628297-55-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |