Tisk…
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12382-1G OR12382-250MG
APOSOR12382-1GEA 14060 CZK
APOSOR12382-1G APOSOR12382-250MG
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline 95%
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃
Bod tání: 79…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09702400
CAS číslo: 910037-08-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III