Tisk…
[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzylamine, 5-[3-(Aminomethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
OR12374-250MG OR12374-1G
APOSOR12374-250MGEA 4630 CZK
APOSOR12374-250MG APOSOR12374-1G
[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methylamine 97%
[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methylamine
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09702399
CAS číslo: 934570-45-3
UN: 2735
ADR: 8,III