Tisk…
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (9H-Fluoren-9-yl)methyl (3-carboxy-5-hydroxyphenyl)carbamate, 3-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-5-hydroxybenzoic acid
OR12369-1G OR12369-5G
APOSOR12369-1GEA 4960 CZK
APOSOR12369-1G APOSOR12369-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected 97%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected
Vzorec: C₂₂H₁₇NO₅
Bod tání: 234…237 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682203
CAS číslo: 176442-21-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III