Tisk…
2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1233-1G OR1233-5G
APOSOR1233-1GEA 1660 CZK
APOSOR1233-1G APOSOR1233-5G
2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-one
2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-one
Vzorec: C₁₂H₁₀BrNO₂
Bod tání: 46…50 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173902
CAS číslo: 104777-39-1