Tisk…
2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12304-1G OR12304-250MG
APOSOR12304-1GEA 8100 CZK
APOSOR12304-1G APOSOR12304-250MG
2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
When melted, may contain small amount of sediment
Vzorec: C₁₁H₇N₃O
Bod tání: 85…88 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09702380
CAS číslo: 216059-84-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III