Tisk…
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12268-1G OR12268-250MG
APOSOR12268-1GEA 3580 CZK
APOSOR12268-1G APOSOR12268-250MG
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₇H₂₈BNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09702395
CAS číslo: 627899-90-5
UN: 3259
ADR: 8,III