Tisk…
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoic acid lithium salt
OR12266-1G OR12266-250MG
APOSOR12266-1GEA 10550 CZK
APOSOR12266-1G APOSOR12266-250MG
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate 90%
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
Vzorec: C₁₃H₁₇N₂O₂·Li
MW: 240.227 g/mol
Bod tání: 337…348.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09064954
CAS číslo: 915707-44-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III