Tisk…
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12259-1G OR12259-250MG
APOSOR12259-1GEA 11340 CZK
APOSOR12259-1G APOSOR12259-250MG
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline 97%
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09702403
CAS číslo: 184098-19-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III