Tisk…
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12252-1G OR12252-5G OR12252-10G
APOSOR12252-1GEA 992 CZK
APOSOR12252-1G APOSOR12252-5G APOSOR12252-10G
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₇BrN₂O
Bod tání: 94…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06202888
CAS číslo: 915707-65-2