Tisk…
3-(Pyrimidin-2-yl)benzyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-[3-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine, 2-(3-(Chloromethyl)phenyl)pyrimidine
OR12242-1G OR12242-250MG
APOSOR12242-1GEA 13330 CZK
APOSOR12242-1G APOSOR12242-250MG
3-(Pyrimidin-2-yl)benzyl chloride 97%
3-(Pyrimidin-2-yl)benzyl chloride
Vzorec: C₁₁H₉ClN₂
MW: 204,656 g/mol
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09064978
CAS číslo: 898289-51-5