Tisk…
3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12237-1G OR12237-250MG
APOSOR12237-1GEA 13230 CZK
APOSOR12237-1G APOSOR12237-250MG
3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₉H₂₃BO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09065022
CAS číslo: 912569-68-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III